Merck
APO428498100
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Größe auswählen
1 G
CHF 156.60
5 G
CHF 492.10
10 G
CHF 855.10
25 G
CHF 1’833.00
100 G
CHF 5’416.80
Lieferanten-SKU: PC302151-1G
CHF 156.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 156.60
5 G
CHF 492.10
10 G
CHF 855.10
25 G
CHF 1’833.00
100 G
CHF 5’416.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC302151-1G
CHF 156.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-fluoro-3-methylphenylalanine
Inchi Code
1S/C10H12FNO2/c1-6-4-7(2-3-8(6)11)5-9(12)10(13)14/h2-4,9H,5,12H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
HOWVSUISKZHSBP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-methyl-dl-phenylalanine
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-methyl-dl-phenylalanine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)