Merck
APO428498041
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-2-methylbenzylamine
Größe auswählen
1 G
CHF 103.80
5 G
CHF 294.10
10 G
CHF 495.40
Lieferanten-SKU: PC302092-1G
CHF 103.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 103.80
5 G
CHF 294.10
10 G
CHF 495.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC302092-1G
CHF 103.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-fluoro-2-methylbenzylamine
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-6-7(5-10)3-2-4-8(6)9/h2-4H,5,10H2,1H3
InChIKey
ITQMQLUKMFEJDB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methylbenzylamine
Piktogramme
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methylbenzylamine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)