Wichtige Dokumente
APO428498033
Apollo Scientific Ltd
3,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC302084-1G
CHF 186.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC302084-1G
CHF 186.30
Iupac Name
3,5-difluoro-2-methoxybenzylamine
Inchi Code
1S/C8H9F2NO/c1-12-8-5(4-11)2-6(9)3-7(8)10/h2-3H,4,11H2,1H3
InChIKey
PHBIWWNJQFWDJK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)