Wichtige Dokumente
APO428497907
Apollo Scientific Ltd
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR110948-1G
CHF 274.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR110948-1G
CHF 274.30
Iupac Name
2-(4-chlorophenoxy)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C12H7ClN2O/c13-10-3-5-11(6-4-10)16-12-9(8-14)2-1-7-15-12/h1-7H
InChIKey
SXHKCNWJKWTOTA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)