Merck
APO415185048
Apollo Scientific Ltd
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Größe auswählen
250 MG
CHF 79.60
1 G
CHF 130.20
5 G
CHF 401.90
Lieferanten-SKU: PC500239-250MG
CHF 79.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 79.60
1 G
CHF 130.20
5 G
CHF 401.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC500239-250MG
CHF 79.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H3F5O2/c9-4-2-1-3(8(11,12)13)6(10)5(4)7(14)15/h1-2H,(H,14,15)
InChIKey
CVJDKSBPBBKDEN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluoro-3-trifluoromethylbenzoic-acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluoro-3-trifluoromethylbenzoic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)