Merck
APO414285964
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-5-(pentafluorosulfur)phenol
Größe auswählen
1 G
CHF 359.00
5 G
CHF 998.10
10 G
CHF 1’763.70
Lieferanten-SKU: PC405684-1G
CHF 359.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 359.00
5 G
CHF 998.10
10 G
CHF 1’763.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.61
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC405684-1G
CHF 359.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-5-(pentafluoro-lambda~6~-sulfanyl)phenol
Inchi Code
1S/C6H4ClF5OS/c7-4-1-5(13)3-6(2-4)14(8,9,10,11)12/h1-3,13H
InChIKey
NIWGKYDQIVQNPG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-pentafluorosulfurphenol
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-pentafluorosulfurphenol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)