Wichtige Dokumente
APO414285505
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC499005-250MG
CHF 102.70
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC499005-250MG
CHF 102.70
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C7H4BrF3O2/c8-4-1-5(12)3-6(2-4)13-7(9,10)11/h1-3,12H
InChIKey
LWPUQZXDLKIRAX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-trifluoromethoxyphenol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)