Merck
APO414284010
Apollo Scientific Ltd
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride
Größe auswählen
250 MG
CHF 59.80
Lieferanten-SKU: OR306483-250MG
CHF 59.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 59.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR306483-250MG
CHF 59.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O.ClH/c11-7-5-8(6-10-7)1-3-9-4-2-8;/h9H,1-6H2,(H,10,11);1H
InChIKey
AVGHORMRUXLILI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/28-diazaspiro45decan-3-one-hydrochloride
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/28-diazaspiro45decan-3-one-hydrochloride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)