Merck
APO414282343
Apollo Scientific Ltd
2-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
Größe auswählen
1 G
CHF 141.20
5 G
CHF 426.10
Lieferanten-SKU: PC400701-1G
CHF 141.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 141.20
5 G
CHF 426.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC400701-1G
CHF 141.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3,4-difluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H8F2O/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5,11H,3-4H2
InChIKey
LQIZHIYYOQHWNF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Oil
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-34-difluorophenylethanol
Flash Point
69/0.1mm
Piktogramme
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-34-difluorophenylethanol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)