Wichtige Dokumente
APO414278735
Apollo Scientific Ltd
5-Pyrrolidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR110230-1G
CHF 225.90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR110230-1G
CHF 225.90
bp
226.5-228.5
Iupac Name
5-(1-pyrrolidinyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C6H10N4S/c7-5-8-9-6(11-5)10-3-1-2-4-10/h1-4H2,(H2,7,8)
InChIKey
UWZJRWBCNZFSMS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-pyrrolidin-1-yl-134-thiadiazol-2-amine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)