Wichtige Dokumente
APO414278595
Apollo Scientific Ltd
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC300644-250MG
CHF 82.90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC300644-250MG
CHF 82.90
Iupac Name
2-methyl-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C7H7F3N2/c1-4-5(11)2-3-6(12-4)7(8,9)10/h2-3H,11H2,1H3
InChIKey
FUJKUIAVFVGTGS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-6-trifluoromethylpyridin-3-amine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)