Merck
AOBH99105B93
AOBChem
4-bromo-2-ethoxybenzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.07
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-bromo-2-ethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-2-13-8-5-6(10)3-4-7(8)9(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
WNVOYJBTTPWDLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-ethoxybenzoic-acid-84703.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/84703.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)