Merck
AOBH7BADE6D2
AOBChem
3-Bromo-2-ethoxy-5-isopropylbenzaldehyde
Größe auswählen
250 MG
CHF 323.32
500 MG
CHF 437.22
1 G
CHF 587.87
Lieferanten-SKU: 37282-250MG
CHF 323.32
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 323.32
500 MG
CHF 437.22
1 G
CHF 587.87
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 37282-250MG
CHF 323.32
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-2-ethoxy-5-isopropylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H15BrO2/c1-4-15-12-10(7-14)5-9(8(2)3)6-11(12)13/h5-8H,4H2,1-3H3
InChIKey
ZPTHTKLAAVUJED-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-ethoxy-5-isopropylbenzaldehyde.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37282.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)