Merck
AOBH7BADE6A7
AOBChem
4-Butoxy-2,6-dimethylbenzoic acid
Größe auswählen
500 MG
CHF 199.62
1 G
CHF 255.96
Vendor SKU: 37681-500MG
CHF 199.62
Verfügbarkeit
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 199.62
1 G
CHF 255.96
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.28
MDL-Nummer:
Vendor SKU: 37681-500MG
CHF 199.62
Verfügbarkeit
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-butoxy-2,6-dimethylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C13H18O3/c1-4-5-6-16-11-7-9(2)12(13(14)15)10(3)8-11/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)
InChIKey
FIZUEJGPZMWHHS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-butoxy-2-6-dimethylbenzoic-acid.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37681.pdf