Merck
AOBH7BADDFD1
AOBChem
(2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)(morpholino)methanone
Größe auswählen
1 G
CHF 193.50
Lieferanten-SKU: 36709-1G
CHF 193.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 193.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 36709-1G
CHF 193.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)(morpholino)methanone
Inchi Code
1S/C12H11BrF3NO2/c13-10-2-1-8(12(14,15)16)7-9(10)11(18)17-3-5-19-6-4-17/h1-2,7H,3-6H2
InChIKey
CJSJBVYSQRRANJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-5-trifluoromethyl-phenyl-morpholino-methanone.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36709.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)