Wichtige Dokumente
AOBH3CD9F25E
AOBChem
N-Isopropyl 4-bromo-3-methylbenzamide
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
4-bromo-N-isopropyl-3-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c1-7(2)13-11(14)9-4-5-10(12)8(3)6-9/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
SBUOCIGDCALEAR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/n-isopropyl-4-bromo-3-methylbenzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35848.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)