Wichtige Dokumente
AOBH3CD9F0F0
AOBChem
2-Chloro-3-fluoro-4-(methylthio)phenylboronic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
Molekulargewicht:
220.46
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2-chloro-3-fluoro-4-(methylthio)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BClFO2S/c1-13-5-3-2-4(8(11)12)6(9)7(5)10/h2-3,11-12H,1H3
InChIKey
PRODZPDDOOATIV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-3-fluoro-4-methylthio-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35285.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)