Wichtige Dokumente
AOBH303767F5
AOBChem
Methyl 4-bromo-2-isopropylbenzoate
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
methyl 4-bromo-2-isopropylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-7(2)10-6-8(12)4-5-9(10)11(13)14-3/h4-7H,1-3H3
InChIKey
ZFTSUORKCBSJDC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-4-bromo-2-isopropylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35529.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)