Merck
AOB640097825
AOBChem
6-Bromo-indan-1-one 1,2-ethanediol ketal
Größe auswählen
250 MG
CHF 647.88
500 MG
CHF 898.95
1 G
CHF 1’235.76
Lieferanten-SKU: 32202-250MG
CHF 647.88
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 647.88
500 MG
CHF 898.95
1 G
CHF 1’235.76
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 32202-250MG
CHF 647.88
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-2,3-dihydrospiro[indene-1,2'-[1,3]dioxolane]
Inchi Code
1S/C11H11BrO2/c12-9-2-1-8-3-4-11(10(8)7-9)13-5-6-14-11/h1-2,7H,3-6H2
InChIKey
HGFACNZKELSKHM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-indan-1-one-1-2-ethanediol-ketal.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32202.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)