Merck
AOB640097105
AOBChem
4-Bromo-3-chloro-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Größe auswählen
1 G
CHF 171.45
5 G
CHF 461.72
Lieferanten-SKU: 29915-1G
CHF 171.45
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 171.45
5 G
CHF 461.72
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.44
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 29915-1G
CHF 171.45
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-bromo-3-chloro-2-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C13H17BBrClO2/c1-8-9(6-7-10(15)11(8)16)14-17-12(2,3)13(4,5)18-14/h6-7H,1-5H3
InChIKey
CXXLDISIKNCZAK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-3-chloro-2-methylphenylboronic-acid-pinacol-ester.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29915.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)