Wichtige Dokumente
AOB640096461
AOBChem
2-Bromo-5-(methoxymethyl)thiophene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 27238-500MG
CHF 226.57
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 27238-500MG
CHF 226.57
Iupac Name
2-bromo-5-(methoxymethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C6H7BrOS/c1-8-4-5-2-3-6(7)9-5/h2-3H,4H2,1H3
InChIKey
QSQQAKKFHNTDAV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27238.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)