Merck
AOB640095562
AOBChem
4-(2,6-Dibromobenzyl)morpholine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.04
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-(2,6-dibromobenzyl)morpholine
Inchi Code
1S/C11H13Br2NO/c12-10-2-1-3-11(13)9(10)8-14-4-6-15-7-5-14/h1-3H,4-8H2
InChIKey
AJRIGFKDXUUREB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/4-2-6-dibromobenzyl-morpholine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24955.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)