Wichtige Dokumente
AOB640094963
AOBChem
2-Fluoro-5-isopropoxynicotinic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-fluoro-5-isopropoxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H10FNO3/c1-5(2)14-6-3-7(9(12)13)8(10)11-4-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
HEFQUUJFMQWYGA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-5-isopropoxynicotinic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23377.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)