Wichtige Dokumente
AOB640092173
AOBChem
5-Chloro-2-(pivaloylamino)phenylboronic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 13185-500MG
CHF 203.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 13185-500MG
CHF 203.30
Iupac Name
5-chloro-2-[(2,2-dimethylpropanoyl)amino]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H15BClNO3/c1-11(2,3)10(15)14-9-5-4-7(13)6-8(9)12(16)17/h4-6,16-17H,1-3H3,(H,14,15)
InChIKey
GIAJZMJDKJWGNY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/13185 .pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)