Merck
AMBH99DEDCB2
Ambeed, Inc.
1,7-Dioxa-4,10-diazacyclododecane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.24
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1,7-dioxa-4,10-diazacyclododecane
Inchi Code
1S/C8H18N2O2/c1-5-11-7-3-10-4-8-12-6-2-9-1/h9-10H,1-8H2
InChIKey
PWJHXHMUGFXPSN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/294-92-8.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/294-92-8.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)