Merck
AMBH99DED9B5
Ambeed, Inc.
6-Bromoisoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.02
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-bromoisoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3O/c7-3-1-4-5(9-2-3)6(8)10-11-4/h1-2H,(H2,8,10)
InChIKey
DJULUCDSZJTOJN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2384921-30-4.html
Synonym
6-Bromoisoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2384921-30-4.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)