Merck
AMBH99C03A90
Ambeed, Inc.
7-Bromo-6-methylindoline-2,3-dione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
7-bromo-6-methylindoline-2,3-dione
Inchi Code
1S/C9H6BrNO2/c1-4-2-3-5-7(6(4)10)11-9(13)8(5)12/h2-3H,1H3,(H,11,12,13)
InChIKey
DHJTTXFAQSTPSK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/882679-16-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)