Merck
AMBH99C03A68
Ambeed, Inc.
6,7-Difluoroindoline-2,3-dione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.11
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6,7-difluoro-1H-indole-2,3-dione
Inchi Code
1S/C8H3F2NO2/c9-4-2-1-3-6(5(4)10)11-8(13)7(3)12/h1-2H,(H,11,12,13)
InChIKey
FFHXSUOLKDGHLA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/158580-95-1.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)