Merck
AMBH99C037FE
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 1,6-diazaspiro[3.4]octane-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.29
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
tert-butyl 1,6-diazaspiro[3.4]octane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-7-5-11(13)4-6-12-8-11/h12H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
OJDKDBHLSUSOBW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1148044-31-8.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1148044-31-8.html
  • Analysenzertifikate (COA)
    Sie brauchen ein Muster eines COA?
    Dies ist ein Muster eines Analysezertifikats (COA). Die darin enthaltenen Angaben beziehen sich möglicherweise nicht auf eine kürzlich hergestellte Charge dieses bestimmten Produkts.