Merck
AMBH99C03175
Ambeed, Inc.
5-(Methylamino)nicotinic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-(methylamino)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-8-6-2-5(7(10)11)3-9-4-6/h2-4,8H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
XZSWHQCDTYJZJA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91702-88-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/91702-88-4.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)