Merck
AMBH996F2A62
Ambeed, Inc.
5-Chlorothiazole-2-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.58
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-chloro-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C4H2ClNOS/c5-3-1-6-4(2-7)8-3/h1-2H
InChIKey
ROLHZJVHOWFADC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59129-52-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/59129-52-1.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)