Merck
AMBH996F29BF
Ambeed, Inc.
N-Methylpiperidine-3-carboxamide hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.66
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
N-methyl-3-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.ClH/c1-8-7(10)6-3-2-4-9-5-6;/h6,9H,2-5H2,1H3,(H,8,10);1H
InChIKey
GJIWAHKHYCEKFG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/475060-42-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)