Merck
AMBH990F7794
Ambeed, Inc.
10-Oxooctadecanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.47
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
10-oxooctadecanoic acid
Inchi Code
1S/C18H34O3/c1-2-3-4-5-8-11-14-17(19)15-12-9-6-7-10-13-16-18(20)21/h2-16H2,1H3,(H,20,21)
InChIKey
BGKROBBCCGUUCF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4158-12-7.html
Synonym
10-Oxooctadecanoic acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/4158-12-7.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)