Merck
AMBH990F73C4
Ambeed, Inc.
4-Fluoronaphthalene-1-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.67
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-fluoro-1-naphthalenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H6ClFO2S/c11-15(13,14)10-6-5-9(12)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
InChIKey
QEFYRYVTYJSUJE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/316-69-8.html
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)