Merck
AMBH990F6C69
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-4-oxopentanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.04
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 5-bromo-4-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C6H9BrO3/c1-10-6(9)3-2-5(8)4-7/h2-4H2,1H3
InChIKey
AUQDWNOSVDUIAT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53856-93-2.html
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)