Merck
AMBH990F6C02
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H5F4NO/c9-6-3-4(8(10,11)12)1-2-5(6)7(13)14/h1-3H,(H2,13,14)
InChIKey
BQNZIRSNAKWERJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/207853-64-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/207853-64-3.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)