Merck
AMBH990F6BAE
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-amino-3-(pyridin-2-yl)propanoate dihydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.15
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 2-amino-3-(2-pyridinyl)propanoate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2.2ClH/c1-2-14-10(13)9(11)7-8-5-3-4-6-12-8;;/h3-6,9H,2,7,11H2,1H3;2*1H
InChIKey
LGQBRRAWFWTBDN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33560-87-1.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)