Merck
AMBH990F69E2
Ambeed, Inc.
(3-Chlorothiophen-2-yl)boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.4
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-chloro-2-thienylboronic acid
Inchi Code
1S/C4H4BClO2S/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2,7-8H
InChIKey
SFFHGIVONBNWST-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/324024-80-8.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)