Merck
AMBH990F6634
Ambeed, Inc.
2,3-Dimethylbutan-1-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,3-dimethyl-1-butanol
Inchi Code
1S/C6H14O/c1-5(2)6(3)4-7/h5-7H,4H2,1-3H3
InChIKey
SXSWMAUXEHKFGX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19550-30-2.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)