Merck
AMBH990F6135
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-methoxy-1,3-thiazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.05
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-bromo-4-methoxythiazole
Inchi Code
1S/C4H4BrNOS/c1-7-3-2-8-4(5)6-3/h2H,1H3
InChIKey
OYZSBVWESQQMCK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1121583-56-9.html
Synonym
2-Bromo-4-methoxythiazole
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)