Merck
AMBH990F605B
Ambeed, Inc.
(6-Isobutoxy-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.05
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-isobutoxy-5-methyl-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H16BNO3/c1-7(2)6-15-10-8(3)4-9(5-12-10)11(13)14/h4-5,7,13-14H,6H2,1-3H3
InChIKey
CMDNHDSDAQMICV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256355-19-7.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)