Merck
AMBH98C8E620
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-methyl-3-oxopentanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 2-methyl-3-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-4-7(9)6(3)8(10)11-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
YXZUMIRYUCTIGL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/759-66-0.html
Synonym
Ethyl 2-methyl-3-oxopentanoate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)