Merck
AMBH98C8E5F0
Ambeed, Inc.
Ethyl 4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.11
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 4,8-dichloro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H9Cl2NO2/c1-2-17-12(16)8-6-15-11-7(10(8)14)4-3-5-9(11)13/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
HINLPSGAVZPTIW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56824-91-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/56824-91-0.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)