Merck
AMBH98C8E39E
Ambeed, Inc.
3-Iodo-5-methyl-1H-indazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-iodo-5-methyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7IN2/c1-5-2-3-7-6(4-5)8(9)11-10-7/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
IZIWHSYVQDJETA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885518-92-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)