Merck
AMBH98C8E38B
Ambeed, Inc.
N-Methyl-6-nitrobenzo[d]thiazol-2-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
N-methyl-6-nitro-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H7N3O2S/c1-9-8-10-6-3-2-5(11(12)13)4-7(6)14-8/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
JMSNXQWUGURTSO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/132509-67-2.html
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/132509-67-2.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)