Merck
AMBH98C8E152
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2-chloro-6-(chloromethyl)pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.91
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-6-(chloromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H4BrCl2N/c7-5-2-1-4(3-8)10-6(5)9/h1-2H,3H2
InChIKey
USBIKEYDQFFBHX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1227496-11-8.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)