Merck
AMBH98C8E09C
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-chloro-4-methylnicotinonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.6
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-amino-5-chloro-4-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c1-4-5(2-9)7(10)11-3-6(4)8/h3H,1H3,(H2,10,11)
InChIKey
IPCISDRLMUURHO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1305712-87-1.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)