Merck
AMBH98C8DFCF
Ambeed, Inc.
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-4-quinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c1-12-10-5-3-2-4-9(10)8(7-13)6-11(12)14/h2-7H,1H3
InChIKey
HMNIMRLJXGFNQG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15112-98-8.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)