Merck
AMBH98C8DD4B
Ambeed, Inc.
Pyrimidine-5-carboxamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.11
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-pyrimidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-1-7-3-8-2-4/h1-3H,(H2,6,9)
InChIKey
QDXGKRWDQCEABB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40929-49-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/40929-49-5.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)