Merck
AMBH98C8D52B
Ambeed, Inc.
(2,4-Difluoro-3-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.95
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,4-difluoro-3-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H7BF2O4/c1-15-8(12)6-5(10)3-2-4(7(6)11)9(13)14/h2-3,13-14H,1H3
InChIKey
DAXRETVCZVZSNS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1190989-12-8.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)